Imprimer
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
A18960.03 A18960.06 A18960.14
A18960.03EA 36.4 EUR
A18960.03 A18960.06 A18960.14
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Purity: 98% CAS No.: 2892-62-8 Molecular Formula: C12H18O4 Formula Weight: 226.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 155-158°/3mm Beilstein Reference: 1968189 MDL No.: MFCD00037150
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'ébullition: 155…158 °C (3 mmHg)
Densité: 1,047
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037150
Numéro CAS: 2892-62-8