Imprimer
3,4-Diaminobenzoate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Diamino benzoate, 3,4-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-diaminobenzoate
A14656.06 A14656.14
A14656.06EA 81.6 EUR
A14656.06 A14656.14
3,4-Diaminobenzoate de méthyle 98%
3,4-Diaminobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 36692-49-6 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 2091675
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 319
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017098
Numéro CAS: 36692-49-6