Imprimer

3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one 99+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 5,6-Benzoflavone, 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one

128170010 128170050
ACRO128170010EA 75 EUR
ACRO128170010 ACRO128170050
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one 99+%
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one
Formule: C₁₉H₁₂O₂
Poids moléculaire: 272.3 g/mol
Point d'ébullition: 461
Point de fusion: 162…164 °C
Numéro MDL: MFCD00004986
Numéro CAS: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR