Imprimer
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5,6-Benzoflavone, 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one
A18543.03 A18543.06
A18543.03EA 39.8 EUR
A18543.03 A18543.06
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one ≥98%
3-Phényl-1H-naphto[2,1-b]pyranne-1-one
Purity: 98+% CAS No.: 6051-87-2 Molecular Formula: C19H12O2 Formula Weight: 272.31 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 18991 MDL No.: MFCD00004986
Formule: C₁₉H₁₂O₂
Poids moléculaire: 272.3 g/mol
Point d'ébullition: 461
Point de fusion: 162…166 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004986
Numéro CAS: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4