2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₉H₁₂O₂ Point d'ébullition: 431 °C (1013 hPa) Point de fusion: 155…158 °C |
Numéro MDL:
MFCD00004985 Numéro CAS: 604-59-1 EINECS: 210-071-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 158 °C |
HPLC | ≥99.50 % |