Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 4-nitrotoluène-2-sulfonyle
Purity: 97%
CAS No.: 121-02-8
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Flash Point:
Formule:
C₇H₆ClNO₄S Point d'ébullition: 135…137 °C (0,7 mmHg) Point de fusion: 42…46 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051695 Numéro CAS: 121-02-8 EINECS: 204-444-8 UN: 3261 ADR: 8,II |