2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 696-23-1
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 251-254°
Beilstein Reference: 4032
Formule:
C₄H₅N₃O Point de fusion: 251…254 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005191 Numéro CAS: 696-23-1 EINECS: 211-790-3 |