Imprimer
2-Iodo-1-méthylimidazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-1-méthyl-1H-imidazole
H51862.MD H51862.03
H51862.MDEA 68 EUR
H51862.MD H51862.03
2-Iodo-1-méthylimidazole ≥97%
2-Iodo-1-méthylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 37067-95-1 Molecular Formula: C4H5IN2 Formula Weight: 208.00 Melting Point: 79-82° MDL No.: MFCD00661606
Formule: C₄H₅IN₂
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661606
Numéro CAS: 37067-95-1