Imprimer
2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
A18324.09EA 47.9 EUR
A18324.09 A18324.18 A18324.22 A18324.30
2-Hydroxybenzimidazole ≥98%
2-Hydroxybenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-16-7 Molecular Formula: C7H6N2O Formula Weight: 134.14 Melting Point: 314-316° Beilstein Reference: 119866
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 314…316 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127894
Numéro CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4