Furan-2-boronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 13331-23-2
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 120° dec.
Beilstein Reference: 112370
MDL No.: MFCD00799544
Formule:
C₄H₅BO₃ Point de fusion: ∼ 120 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00799544 Numéro CAS: 13331-23-2 |