Imprimer
2-Fluoro-5-iodobenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32033.06 H32033.14
H32033.06EA 117 EUR
H32033.06 H32033.14
2-Fluoro-5-iodobenzaldéhyde ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldéhyde
Purity: 97+% CAS No.: 146137-76-0 Molecular Formula: C7H4FlO Formula Weight: 250.01 Melting Point: 42-46° MDL No.: MFCD03093999
Formule: C₇H₄FIO
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093999
Numéro CAS: 146137-76-0