Propylidynetriméthanol, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₄O₃ Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa) Point de fusion: 53 °C Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004694 Numéro CAS: 77-99-6 EINECS: 201-074-9 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 57 - 61 °C |
Molar Mass | 134.17 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 296 - 298 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 179 °C DIN 51758 |
Explosion Limit | 2 - 11.8 %(V) |
pH | 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (External MSDS) |
Ignition Point | 375 °C DIN 51794 |