Imprimer
Propylidynetriméthanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 80.4 EUR
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
Propylidynetriméthanol 98%
Propylidynetriméthanol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 160 °C (,7hPa)
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004694
Numéro CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g