Imprimer
2-Ethylhexane-1,3-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Octylèneglycol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20032.1000 8.20032.0100 8.20032.9190
8.20032.1000EA 75 EUR
8.20032.1000 8.20032.0100 8.20032.9190
2-Ethylhexane-1,3-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexane-1,3-diol
Mixture of DL-and meso-form
Formule: C₈H₁₈O₂
Poids moléculaire: 146.23 g/mol
Point d'ébullition: 244
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.9422 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004578
Numéro CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 241 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Refractive Index 1.4530 (22 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 340 °C DIN 51794