2-Ethylhexane-1,3-diol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Octylèneglycol
Purity: 97%
CAS No.: 94-96-2
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point: 241-249°
MDL No.: MFCD00004578
Formule:
C₈H₁₈O₂ Poids moléculaire: 146.23 g/mol Point d'ébullition: 241…249 °C Point de fusion: –40 °C Densité: 0.9422 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004578 Numéro CAS: 94-96-2 EINECS: 202-377-9 |