Imprimer
2-Ethoxybenzamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethenzamide
B25455.22 B25455.36
B25455.22EA 32.8 EUR
B25455.22 B25455.36
2-Ethoxybenzamide ≥97%
2-Ethoxybenzamide
Purity: 97% CAS No.: 938-73-8 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 131-134° Merck Reference: 14,3731 MDL No.: MFCD00007977
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007977
Numéro CAS: 938-73-8
EINECS: 213-346-4
Indice Merck: 14,3731