2-Acétylfuranne ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Furylméthylcétone
Purity: 99%
CAS No.: 1192-62-7
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 107909
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003242
Formule:
C₆H₆O₂ Point d'ébullition: 171…173 °C Point de fusion: 27…30 °C Densité: 1,098 Point éclair: 71 °C (159 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003242 Numéro CAS: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |