Imprimer
2-Acétyl-1-naphtol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1'-Hydroxy-2'-acétonaphtone
195000250 195000050
ACRO195000250EA 94.1 EUR
ACRO195000250 ACRO195000050
2-Acétyl-1-naphtol 99%
2-Acétyl-1-naphtol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003963
Numéro CAS: 711-79-5
EINECS: 211-918-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %