Imprimer
2-Acétyl-1-naphtol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1'-Hydroxy-2'-acétonaphtone
A19532.14 A19532.22
A19532.14EA 76.7 EUR
A19532.14 A19532.22
2-Acétyl-1-naphtol ≥99%
2-Acétyl-1-naphtol
Purity: 99% CAS No.: 711-79-5 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 1868084
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 110…115 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003963
Numéro CAS: 711-79-5
EINECS: 211-918-8