Chlorure de 2-chloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 25300-37-2
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5810
Boiling Point: 132-134°/0.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051767
Formule:
C₇H₆Cl₂O₂S Poids moléculaire: 225.09 Point d'ébullition: 132…134 °C (0.5 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051767 Numéro CAS: 25300-37-2 UN: 3265 ADR: 8 II |