2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline, 6-Chloro-2-méthyl-3-nitropyridine
Formule:
C₆H₅ClN₂O₂ Point de fusion: 54…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234160 Numéro CAS: 22280-60-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥97.5 % |