2-Chloro-4-iodo-3-méthylpyridine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-iodo-3-picoline
Purity: 95%
CAS No.: 153034-88-9
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 106-107°
MDL No.: MFCD03095293
Formule:
C₆H₅ClIN Point de fusion: 106…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095293 Numéro CAS: 153034-88-9 |