Imprimer
Éthyle 2-chloroacétylacétate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloroacétoacétate d'éthyle
A19810.22 A19810.36
A19810.22EA 51.3 EUR
A19810.22 A19810.36
Éthyle 2-chloroacétylacétate 96%
Éthyle 2-chloroacétylacétate
Purity: 96% CAS No.: 609-15-4 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.4425 Melting Point: -80° Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 774278 MDL No.: MFCD00009141
Formule: C₆H₉ClO₃
Point d'ébullition: 200 °C
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 1,182
Point éclair: 54 °C (180 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009141
Numéro CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 3272
ADR: 3,III