2-Chloro-1-méthylimidazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 253453-91-7
Molecular Formula: C4H5ClN2
Formula Weight: 116.55
Melting Point: -10°
MDL No.: MFCD02179531
Formule:
C₄H₅ClN₂ Point de fusion: –10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179531 Numéro CAS: 253453-91-7 |