2-Aminoadamantane chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 10523-68-9
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point:
Formule:
C₁₀H₁₈ClN Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074743 Numéro CAS: 10523-68-9 EINECS: 234-074-2 |