Imprimer
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldéhyde 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32250.MD H32250.03
H32250.MDEA 94.9 EUR
H32250.MD H32250.03
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldéhyde 95%
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 95% CAS No.: 152434-88-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD08275284
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275284
Numéro CAS: 152434-88-3