Imprimer
Acétonitrile ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
20071.328EA 190 EUR
20071.328 20071.950 20071.294 20071.550 20071.460
Acétonitrile ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Solution (100 g/l) Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 80 - 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 - 0.784
Density (20/20) 0.782 - 0.785
Indice de réfraction (20°C) 1.343 - 1.345
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.15 %
CN (Cyanide) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.04 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Transmittance (255-420 nm) Min. 98 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test