Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
Formule:
H₃CCN Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45,7 °C Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 2 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Indice Merck: 13,00071 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Indice de réfraction (20°C) | 1.343 - 1.345 |