Imprimer
Chlorure de 2,4-dichloro-5-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
A19718.09 A19718.18 A19718.88
A19718.09EA 206 EUR
A19718.09 A19718.18 A19718.88
Chlorure de 2,4-dichloro-5-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Chlorure de 2,4-dichloro-5-méthylbenzène-1-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 28286-86-4 Molecular Formula: C7H5Cl3O2S Formula Weight: 259.54 Melting Point: 70-73° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00044016
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Poids moléculaire: 259.54
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044016
Numéro CAS: 28286-86-4
EINECS: 248-938-1
UN: 3261
ADR: 8 II