2-Isopropylimidazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Isopropyl-1H-imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 36947-68-9
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Melting Point: 126-132°
Boiling Point: 256-260°
MDL No.: MFCD00014486
Formule:
C₆H₁₀N₂ Point d'ébullition: 256…260 °C Point de fusion: 126…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014486 Numéro CAS: 36947-68-9 EINECS: 253-286-6 |