2-(Chlorométhyl)benzimidazole 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 4857-04-9
Molecular Formula: C8H7ClN2
Formula Weight: 166.61
Melting Point: 141-143° dec.
MDL No.: MFCD00005602
Formule:
C₈H₇ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005602 Numéro CAS: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |