Imprimer
2-(Chlorométhyl)benzimidazole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Chlorométhyl)-1H-benzimidazole
109390050 109390250
ACRO109390050EA 54.9 EUR
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chlorométhyl)benzimidazole 95%
2-(Chlorométhyl)benzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Point de fusion: 145…150 °C
Numéro MDL: MFCD00005602
Numéro CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %