Imprimer
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-2-(bromométhyl)phénylborane
H52467.03 H52467.06
H52467.03EA 121 EUR
H52467.03 H52467.06
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 91983-14-1 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD01318941
Formule: C₇H₈BBrO₂
Poids moléculaire: 214.85
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318941
Numéro CAS: 91983-14-1