Imprimer
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l 98%, pur qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PAN
146310050 146310100 146310500
ACRO146310050EA 158 EUR
ACRO146310050 ACRO146310100 ACRO146310500
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l 98%, pur qualité Indicateur
1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Poids moléculaire: 249.27 g/mol
Point d'ébullition: 412
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test