Imprimer
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PAN
A17475.03 A17475.06 A17475.14
A17475.03EA 46.3 EUR
A17475.03 A17475.06 A17475.14
1-(2-Pyridylazo)-2-naphto (PAN)l ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-naphtol
Purity: 98% CAS No.: 85-85-8 Molecular Formula: C15H11N3O Formula Weight: 249.27 Melting Point: 138-141° Beilstein Reference: 206390
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Poids moléculaire: 249.27 g/mol
Point d'ébullition: 412
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004071
Numéro CAS: 85-85-8
EINECS: 201-637-9