1-Undécène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 821-95-4
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: -49°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 1740044
MDL No.: MFCD00008956
Formule:
C₁₁H₂₂ Point d'ébullition: 192…193 °C Point de fusion: –49 °C Densité: 0,751 Point éclair: 63 °C (145 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008956 Numéro CAS: 821-95-4 EINECS: 212-483-7 |