Imprimer
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
L10604.03 L10604.06
L10604.03EA 70.9 EUR
L10604.03 L10604.06
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol ≥98%
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol
Purity: 98% CAS No.: 400-99-7 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 92-94°/12mm Beilstein Reference: 2215510 MDL No.: MFCD00009791
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Point d'ébullition: 92…94 °C (12 mmHg)
Densité: 1,473
Point éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009791
Numéro CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9