4-Nitro-3-trifluorométhylphénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-crésol
Purity: 97%
CAS No.: 88-30-2
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 135-138°/0.01mm
Merck Reference: 14,9253
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014714
Formule:
C₇H₄F₃NO₃ Poids moléculaire: 207.11 Point d'ébullition: 135…138 °C (0.01 mmHg) Point de fusion: 74…77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014714 Numéro CAS: 88-30-2 EINECS: 201-818-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |