Imprimer
4-Ethyl-2-méthoxyphénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Ethylgaiacol, 5-Ethyl-2-hydroxyanisole
351960050 351960250
ACRO351960050EA 42.3 EUR
ACRO351960050 ACRO351960250
4-Ethyl-2-méthoxyphénol 98%
4-Ethyl-2-méthoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 234…236 °C
Point de fusion: 15 °C
Point éclair: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00038714
Numéro CAS: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %