Imprimer
4-Ethyl-2-méthoxyphénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Ethylgaiacol, 5-Ethyl-2-hydroxyanisole
A14239.06 A14239.14
A14239.06EA 74.4 EUR
A14239.06 A14239.14
4-Ethyl-2-méthoxyphénol ≥98%
4-Ethyl-2-méthoxyphénol
Purity: 98% CAS No.: 2785-89-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5280 Melting Point: 15° Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 2045329 MDL No.: MFCD00038714
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,064
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038714
Numéro CAS: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4