Imprimer
2'-Hydroxy-5'-méthylacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
A13136.06 A13136.14 A13136.22
A13136.06EA 58.1 EUR
A13136.06 A13136.14 A13136.22
2'-Hydroxy-5'-méthylacétophénone ≥98%
2'-Hydroxy-5'-méthylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 1450-72-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 112-114°/12mm Beilstein Reference: 1364840 MDL No.: MFCD00002380
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 45…48 °C
Densité: 1.079
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002380
Numéro CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2