Imprimer
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50434.03 H50434.06
H50434.03EA 40.8 EUR
H50434.03 H50434.06
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 2315-81-3 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD01567246
Formule: C₇H₄ClNO
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567246
Numéro CAS: 2315-81-3