Imprimer
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23524.03 B23524.06
B23524.03EA 40.7 EUR
B23524.03 B23524.06
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone ≥97%
2'-Chloro-5'-(trifluorméthyl)acétophénone
Purity: 97+% CAS No.: 71648-45-8 Molecular Formula: C9H6ClF3O Formula Weight: 222.60 MDL No.: MFCD00045092
Formule: C₉H₆ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045092
Numéro CAS: 71648-45-8