Imprimer
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 423 EUR
1.18303.0025 1.18303.0100
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₄H₉NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering