Imprimer
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzène
380890050 380890250
ACRO380890050EA 89.3 EUR
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Poids moléculaire: 220 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.786 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00129165
Numéro CAS: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %