Imprimer
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
A13086.06 A13086.14
A13086.06EA 42.5 EUR
A13086.06 A13086.14
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 105942-08-3 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 238-239° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143264
Formule: C₇H₃BrFN
Poids moléculaire: 200.01 g/mol
Point d'ébullition: 238…239 °C
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143264
Numéro CAS: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III