Amantadine chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Aminoadamantane chlorhydrate, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]décane chlorhydrate, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylamine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₈ClN Poids moléculaire: 187.71 g/mol Point de fusion: 360 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074723 Numéro CAS: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 187.71 g/mol |