Amantadine chlorhydrate 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Aminoadamantane chlorhydrate, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]décane chlorhydrate, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylamine chlorhydrate
Formule:
C₁₀H₁₈ClN Poids moléculaire: 187.71 g/mol Point de fusion: >300 °C |
Numéro MDL:
MFCD00074723 Numéro CAS: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |