Imprimer
Amantadine chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12699.14 A12699.22 A12699.36
A12699.14EA 63.9 EUR
A12699.14 A12699.22 A12699.36
Amantadine chlorhydrate 99%
Amantadine chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 665-66-7 Molecular Formula: C10H17N.HCl Formula Weight: 187.71 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 4198854 Merck Reference: 14,374 MDL No.: MFCD00074723
Formule: C₁₀H₁₈ClN
Point de fusion: 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074723
Numéro CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Indice Merck: 14,374