Imprimer
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26338.03 H26338.06
H26338.03EA 155 EUR
H26338.03 H26338.06
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 4863-91-6 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Refractive Index: 1.562-1.564 Odour: Characteristic UN No.: 2810 MDL No.: MFCD03407962
Formule: C₆H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407962
Numéro CAS: 4863-91-6
EINECS: None
UN: 2810
ADR: 6.1,III